Explicación de las etiquetas de producto
Etiqueta de producto conforme con el SGA
Nuestras etiquetas de producto están diseñadas para proporcionar una información completa y actualizada sobre nuestros productos. Información disponible cuando y donde usted más la necesite.
En nuestras etiquetas encontrará:
- El nombre completo y la descripción del producto
- Información sobre los peligros de seguridad y para la salud.
- Datos analíticos específicos del lote para muchos tipos de productos
- Pictogramas para reconocer inmediatamente el peligro
- Datos útiles como referencia, el número CAS (Chemical Abstracts Service), la fórmula química
Figura 1.Etiquetas de producto
- Referencia del producto
- Unidad de medida
- Nombre del producto
- Sufijo del nombre
- Cartera de productos
- Pictogramas del SGA
- Palabra indicadora / frases de peligro (H) o advertencia (P)
- Número de orden del proceso
- Número de lote
- Fecha de vencimiento
- Propiedades físico-químicas
- Número CAS o UFI
- Temperatura de almacenamiento
- Códigos de matriz de datos (Data Matrix) en 2D
- País de origen
- Cláusula de descargo de responsabilidad
- Frase EUH
- Sustancia desencadenante de peligro
- URL de la página web
- Vibrant M
- Nombre comercial y dirección de la empresa
Leyenda de las etiquetas de nuestros productos |