Saltar al contenido
MilliporeSigma

SBP3501028

BCL3 Blocking Peptide for SAB3501028

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

0.05 MG

$70.00

$70.00


Comprobar disponibilidad del carrito


Acerca de este artículo

NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203

Saltar a

Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

biological source

synthetic

form

liquid

species reactivity

human

concentration

200 μg/mL

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

Quality Level

Application

Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Immunogen

17 amino acids near the carboxy terminus of human BCL3.

Other Notes

This peptide blocks the action of antibody SAB3501028.

related product

Referencia del producto
Descripción
Precios

Clase de almacenamiento

10 - Combustible liquids

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico