Merck
HPLC Analysis of 4-Methyl-5-Phenyl-2-Oxazolidone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
HPLC Analysis of 4-Methyl-5-Phenyl-2-Oxazolidone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Astec® Chirobiotic® TAG Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
(4S,5R)-(−)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 230 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in methanol