Accéder au contenu
WF
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A
Synonyme(s):
Corning
®
7101
Products
Catégorie de produit
pipettes (11)
Couleur
Fabricant
Capacité (ml)
Longueur (mm)
Classe de verrerie
Couleur
Taille de conditionnement
Filtrer les produits
Showing 1-11 of 11
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
CLS710150
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
volume 50.0 mL, accuracy: 0.05 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS71015
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
white, volume 5.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS710110
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
red, volume 10.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS7101100
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
volume 100.0 mL, accuracy: 0.08 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS71011
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
blue, volume 1.0 mL, accuracy: 0.006 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS71013
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
black, volume 3.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS710120
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS710115
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS71012
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.006 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS710125
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
blue, volume 25.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Afficher
Afficher les prix
CLS71014
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
red, volume 4.0 mL, accuracy: 0.01 mL