Accéder au contenu
WF
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision
Products
Catégorie de produit
tubes (7)
Diamètre (mm)
Longueur (pouce)
Couleur
Fréquence (MHz)
Filtrer les produits
Showing 1-7 of 7
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
KN8978400000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.00025 in. × 0.0005 in.
Afficher
Afficher les prix
KN8978000000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 80 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.002 in. × 0.0030 in.
Afficher
Afficher les prix
KN8978300000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
Afficher
Afficher les prix
KN8978400008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Afficher
Afficher les prix
KN8978200008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0011 in. × 0.0020 in.
Afficher
Afficher les prix
KN8978350000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0005 in. × 0.0010 in.
Afficher
Afficher les prix
KN8978050000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.