Merck
Purification de protéines biotinylées
Les anticorps et les protéines biotinylés sont couramment utilisés dans la recherche fondamentale et la découverte de nouveaux médicaments. Il existe plusieurs résines de chromatographie d'affinité ainsi que diverses colonnes et plaques préremplies qui permettent de fixer, d'isoler et de purifier les anticorps et les protéines biotinylés.
Pour en savoir plus
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources produits apparentées
Billes d'agarose et gels d'affinité
Les billes d'agarose et les gels d'affinité permettent de purifier les anticorps et les protéines biotinylés grâce à de la streptavidine ou de l'avidine greffée sur l'agarose en billes. L'avidine et la streptavidine fixent toutes deux la biotine avec une grande affinité, bien que l'avidine puisse présenter une forte liaison non spécifique. L'Extravidin®-agarose utilise une avidine modifiée présentant une très forte affinité et une très grande spécificité pour la biotine. Adaptées à la purification à petite ou grande échelle, ces résines conviennent à la purification sur colonne gravitaire, à la centrifugation à faible vitesse en traitement discontinu ("batch processing") et à la chromatographie basse pression. Les gels d'affinité EZview™ intègrent un colorant rouge qui permet à l'utilisateur de différencier facilement le culot du surnageant, minimisant ainsi la perte de protéines lors d'une purification en mode "batch".
Billes magnétiques
Les billes magnétiques PureProteome™ revêtues de streptavidine constituent un moyen rapide et reproductible de purifier les immunoglobulines contenues dans des mélanges complexes tels que les échantillons de sérum, de plasma ou de surnageant de culture cellulaire. Les anticorps et les protéines biotinylés sont purifiés à l'aide d'une plateforme ou d'un rack magnétique afin de séparer les billes des fractions de lavage et d'élution. Cette méthode est adaptée aux techniques à bas débit utilisant des microtubes à centrifuger individuels ou aux techniques à plus haut débit utilisant des plaques à 96 puits avec ou sans automatisation. Les particules magnétiques revêtues de streptavidine peuvent également être utilisées pour la purification des anticorps et des protéines biotinylés.
Plaques haute capacité revêtues de streptavidine SigmaScreen™
Les plaques haute capacité revêtues de streptavidine SigmaScreen™ utilisent une technologie de revêtement exclusive qui améliore nettement la capacité de fixation de la biotine par rapport aux plaques recouvertes de streptavidine ou d'ExtrAvidine standards. Avec une capacité de fixation supérieure à 300 pmol/puits pour le format 96 puits ou à 150 pmol/puits pour le format 384 puits, ces plaques permettent d'éluer la protéine capturée en vue d'une analyse post-capture par différentes méthodes telles que la désorption/ionisation laser assistées par matrice (MALDI), la technologie ICAT ("Isotope-Coded Affinity Tagging") ou l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE). Les plaques haute capacité revêtues de streptavidine SigmaScreen™ sont fabriquées selon la norme ISO 9002 sur notre site conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF ou GMP pour "Good Manufacturing Practice") et offrent une grande homogénéité inter-puits et inter-plaque.
Colonnes et supports de chromatographie Amersham™ de Cytiva
Il existe diverses colonnes et résines de chromatographie Amersham™ de Cytiva qui permettent une purification fiable et à haute résolution, à petite ou grande échelle, des anticorps et des protéines biotinylés.
  • Les colonnes SpinTrap™ sont des colonnes de centrifugation à usage unique préremplies qui permettent une purification simple, à petite échelle, des anticorps et des protéines biotinylés.
  • Les colonnes HiTrap™ HP sont préremplies d'une résine streptavidine-Sepharose™ haute performance pour la purification préparative de routine des anticorps et des protéines biotinylés.
  • Les plaques de filtration MultiTrap™ à 96 puits permettent de disposer d'un format rapide et fiable pour la purification à petite échelle des anticorps et des protéines biotinylés sur des plaques de filtration à 96 puits préremplies, compatibles avec la centrifugation ou la filtration sous vide, manuellement ou à l'aide de systèmes robotisés automatiques.
  • Les supports de streptavidine-Mag Sepharose™ sont composés de billes magnétiques à base de Sepharose™ conçues pour simplifier l'enrichissement en protéines cibles par immunoprécipitation ou par "pull-down". Ils peuvent être utilisés pour la purification et le criblage rapides, à petite échelle, d'anticorps et de protéines biotinylés à partir de surnageants de cellules.
  • La résine streptavidine-Sepharose™ haute performance est aussi vendue séparément pour la transposition d'échelle des procédés de purification.