Merck
Béchers de laboratoire
Bécher en verre gradué de 250 ml Pyrex®
Les béchers sont des objets en verre couramment utilisés dans les laboratoires. Ils sont dotés d'un fond plat et ne possèdent pas de couvercle. Ils sont principalement utilisés dans les laboratoires chimiques, biologiques, cliniques et industriels pour le mélange, l'agitation et la conservation de solutions ainsi que d'autres échantillons.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Béchers en verre
Le verre est le matériau le plus utilisé pour les béchers de laboratoire. Les béchers en verre sont généralement fabriqués en verre borosilicaté, ce qui leur confère une bonne résistance aux chocs thermiques, leur permettant de résister à des températures beaucoup plus élevées que leurs équivalents en plastique. Ces récipients cylindriques transparents permettent aux chercheurs d'observer facilement le contenu, ce qui les rend parfaits pour surveiller les réactions et les changements au cours des expériences. Ils sont disponibles dans différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans graduations.
Béchers Duran®
Ces béchers Duran® autoclavables sont fabriqués en verre borosilicaté 3.3 ou en verre neutre de type 1, en version standard ou à paroi épaisse.
Béchers Pyrex®
Les béchers Pyrex® sont fabriqués pour offrir un équilibre entre la résistance aux chocs thermiques et la résistance mécanique. Ces béchers sont gradués et fabriqués en verre borosilicaté à faible expansion de type 1, classe A.
Béchers en verre Brand®
Ces béchers sont disponibles en forme basse ou haute, en verre borosilicaté 3.3 DIN EN ISO 3819, et sont munis de graduations et d'un bec verseur.
Béchers en plastique
Les béchers en plastique sont fabriqués à partir de différents types de matériaux plastiques tels que le polystyrène, le polypropylène, le polyméthylpentène (PMP), les perfluoroalkoxy (PFA), le polyéthylène haute densité (PEHD), l'éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc. Grâce à leur légèreté et à leur facilité de manipulation, ils conviennent à toute une série de tâches de laboratoire. Ils peuvent également contenir des liquides chauds, mais ne doivent pas être utilisés sur des flammes nues ou avec des acides forts ou des solvants.
Béchers Brand®
Les béchers Brand®, fabriqués en polypropylène, ETFE ou PFA, sont disponibles sous forme de béchers gradués avec becs verseurs et/ou poignées avec graduations.
Béchers en polypropylène Corning®
Ces béchers sont stériles et munis d'un couvercle.
Béchers Azlon
Les béchers Azlon, fabriqués en polyméthylpentène ou en polypropylène, sont des béchers gradués de forme basse, droite ou conique.
Béchers Nalgene®
Les béchers Nalgene® sont fabriqués en PFA, en polypropylène translucide ou en polyméthylpentène transparent.
Béchers à double paroi
Les béchers à double paroi (également appelés béchers à température contrôlée), fabriqués en verre borosilicaté et munis d'une seconde paroi de verre, sont conçus pour maintenir les échantillons à une température constante en faisant circuler un liquide de refroidissement ou de chauffage entre les deux parois. Ils sont utilisés dans diverses applications de laboratoire, en particulier dans les réactions chimiques et biologiques telles que les digestions enzymatiques, les titrages et les réactions de synthèse organique.
Béchers jetables
Les béchers jetables sont connus pour leur résistance aux acides forts et aux bases fortes, aux solvants organiques et aux réactifs de laboratoire couramment utilisés. Ils sont fabriqués en polypropylène, moulés avec des graduations et autoclavables.