Merck
Catalyseurs et ligands de Buchwald
En tant que chimiste, vous souhaitez vous concentrer sur la mise en œuvre des catalyseurs et sur les nouvelles possibilités ainsi ouvertes en chimie. Notre rôle est de vous proposer un choix inégalé de catalyseurs et de ligands de Buchwald pour faire avancer la science avec vos idées novatrices.  En partenariat avec Stephen Buchwald et son équipe de recherche au MIT, nous sommes heureux de vous proposer une série de précatalyseurs au palladium très actifs et polyvalents et de ligands biarylphosphine utilisés dans les réactions de couplage croisé pour la formation de liaisons C–C, C–N, C–O, C–F, C–CF et C–S.  Ces ligands sont riches en électrons et facilement ajustables pour donner des systèmes de catalyseurs ayant un champ d'application varié, une grande stabilité et une forte réactivité.  
Les précatalyseurs de Buchwald correspondants sont stables à l'air, à l'humidité et à la température et présentent une bonne solubilité dans les solvants organiques courants.  Leur utilisation dans les réactions de couplage croisé permet généralement aux chercheurs d'utiliser une plus faible charge de catalyseur, tout en réduisant le temps de réaction.  En outre, leur utilisation garantit la formation des espèces catalytiques actives, en général sans agents réducteurs, et permet un ajustement précis du rapport ligand/palladium. Les propriétés uniques de ces précatalyseurs ont permis de découvrir de nouvelles méthodes qui seraient impossibles à réaliser avec les sources de palladium classiques.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Les ligands, les précatalyseurs et les méthodes mis au point par l'équipe du Pr Buchwald sont faciles à utiliser et ont grandement facilité la réalisation de réactions de couplage croisé jusqu'alors difficiles. Nous sommes heureux de mettre à votre disposition gratuitement (sans redevance) l'intégralité de la gamme de produits de Buchwald, pour toutes les échelles ou étapes de votre procédé de synthèse. Nous avons réglé les questions de propriété intellectuelle pour que vous n'ayez pas à vous en soucier. Il vous suffit d'acheter les produits et de les utiliser !