Y0002218
Latanoprost
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Isopropyl (5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-trihydroxy-17-phényl-18,19,20-trinor-prost-5-én-1-oate, Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phénylpentyl]cyclopentyl]hept-5-énoate, Xalatan
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
latanoprost
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
Clé InChI
GGXICVAJURFBLW-CEYXHVGTSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable