Key Documents
PHL83916
Tigogenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(25R)-5α-Spirostan-3β-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
GMBQZIIUCVWOCD-MFRNJXNGSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable