Principaux documents
58540-U
Supelco
Disque coupant de rechange pour TC-20
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Description
TC-20
Conditionnement
pkg of 3 ea
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable