38452
Tetradifon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2,4,4′,5-Tetrachlorodiphenyl sulfone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H6Cl4O2S/c13-7-1-3-8(4-2-7)19(17,18)12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H
Clé InChI
MLGCXEBRWGEOQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable