Documents
29638-U
Seringue SGE étanche aux gaz, aiguille soudée
1MDF-GT-1ML, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.72 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
point style 2
syringe type F (fixed needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 008102
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.72 mm
Volume
1000 μL
Description générale
SGE gas tight syringe is made of borosilicate glass and PTFE plunger tips. It features a fixed needle with bevel tip, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable