2878605-U
Insert, avec/sans split FocusLiner™ pour 17A avec SP-17 (rempli de laine).™
pkg of 5 ea
About This Item
Produits recommandés
Description
Split/Splitless FocusLiner™ for 17A with SP-17 (wool packed)
Caractéristiques
Split/Splitless FocusLiner™, packed with Quartz wool
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Compatibilité
configured for Shimadzu 17A (SP-17 Injector)
Description générale
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]