T3001
(+)-α-Tocopherol acetate
oil or semi-solid, ~1360 IU/g
Synonyme(s) :
Vitamin E acetate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Description
Synthesized from natural α-tocopherol
Forme
oil or semi-solid
Activité spécifique
~1360 IU/g
Couleur
yellow
Pf
~25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Clé InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a component of growth medium for retinal cell lines
- as an external standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to study its composition in leafy vegetables
- in the preparation of trans-resveratrol-encapsulated lipid nanocarriers (R-nano)
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves