T2918
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 50 mL
Synonyme(s) :
High-Speed Centrifuge Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 100,605 × g
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 3139-0050
Capacité nominale
50 mL