SRP4639
BMP-13 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CDMP-2, Cartilage-Derived Morphogenetic Protein-2, GDF-6, bone morphogenetic protein 13
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
0.5-4 μg/mL ED50 (determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 chondrogenic cells.)
Poids mol.
~27 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GDF6(392255)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Certificats d'analyse (COA)