SML0152
AK-7
≥98% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥15 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1cccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)N3CCCCCC3)c1
InChI
1S/C19H21BrN2O3S/c20-16-8-6-9-17(14-16)21-19(23)15-7-5-10-18(13-15)26(24,25)22-11-3-1-2-4-12-22/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,21,23)
Clé InChI
IYAYHZZWYNXHEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable