SAB5702417
Anti-iNOS Antibody, clone 3L0U6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HEP-NOS, INOS, NOS, NOS2A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3L0U6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
130 kDa
Espèces réactives
mouse
Concentration
3 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
ACPWKFLFKTKFHQYAMNGEKDINNNVEKAPCATSSPVTQDDLQYHNLSKQQNESPQPLVETGKKSPESLVKLDATPLSSPRHVRIKNWGSGMTFQDTLHHKAKGILTCRSKSCLGSIMTPKSLTRGPRDKPTPPDELLPQAIEFVNQYYGSFKEAKIEEHLARVEAVTKEIETTGTYQLTGDELIFATKQAWRNAPRC
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS2(4843)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1