SAB5600275
Anti-Acetylated-Lysine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM101, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
pan acetyl Lysine
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM101, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
all
Technique(s)
ChIP: 1:100-1:500
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100—1:500
immunoprecipitation (IP): 1:100-1:500
western blot: 1:500 —1:2000
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable