SAB2702223
Monoclonal Anti-V5 tag antibody produced in mouse
clone GT1449, affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT1449, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
5.25mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000-1:10000
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable