R0881
Anti-Rabbit IgG (whole molecule) antibody produced in goat
whole antiserum, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
radioimmunoassay: suitable
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- radioimmunoassay
- western blotting
- immunofluorescent staining
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable