NUC201
Nuclei Isolation Kit: Nuclei PURE Prep
sufficient for 15 nuclei preparations (~1-10×107 cells or 1g of tissue per preparation)
Synonyme(s) :
Sucrose centrifugation nuclei isolation
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 15 nuclei preparations (~1-10×107 cells or 1g of tissue per preparation)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Conditions de stockage
dry at room temperature
Application(s)
cell analysis
Activité étrangère
nuclease and protease, free
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants de kit seuls
- Nuclei PURE Lysis Buffer 180 mL
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable