MTCR1020
MTC™ Bio Storage Box With Hinged Lid
to hold, 100 x 1.5 mL tubes, assorted colors
Synonyme(s) :
tube rack, tube storage box
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
assorted colors
polypropylene
Caractéristiques
to hold 100 x 1.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio R1020
Description générale
Storage Box, hinged lid, 100 x 1.5ml, Rainbow Pack of assorted colors, 5/pk
Caractéristiques et avantages
- Polypropylene, withstand -80°C
- 6 types - for 0.2mL to 50mL
- Compact and space efficient
- Autoclavable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio