MAK166
Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit
sufficient for 500 fluorometric tests (infrared fluorescence)
Synonyme(s) :
Hydrogen Peroxide Detection Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 500 fluorometric tests (infrared fluorescence)
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
orthopedic diseases; cardiovascular diseases; aging/geriatric diseases; neurological disorders; pulmonary disorders
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable