RK-13 Cell Line from rabbit
21715, rabbit kidney, Epithelial-like
Synonyme(s) :
GL RK/13 Cells, Glaxo Laboratories Rabbit Kidney 13 Cells, R13 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
RK-13 Cell Line from rabbit, rabbit kidney, 00021715
Source biologique
rabbit kidney
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n=44, stem-line = 56 (=22%)
Morphologie
Epithelial-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage