BCK-FC488-100
EdU Flow Cytometry Kit 488
sufficient for 100 assays
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
(BCK- EdU488FC100)
Fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1