T0918
Bouillon Terrific, modifié
powder
Synonyme(s) :
TB modifié
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Application(s)
food and beverages
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Quantité
Notes préparatoires
2. Autoclaver pendant 15 minutes à 121 °C.
Composants de kit seuls
- Tryptone (pancreatic digest of casein) 12 g/L
- Yeast extract 24 g/L
- K2HPO4 9.4 g/L
- KH2PO4 2.2 g/L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable