PHR3503
Carbon Disulfide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Carbon Disulfide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
carbon disulfide
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 mL
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
-30 °C