PHR2570
Riboflavin Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
7,8-dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
riboflavin
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable