PHR1877
Valsartan Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine phenylmethyl ester, (N-VALERYL-N-{[2’-(1HTETRAZOLE-5-YL)BIPHENYL-4-YL]METHYL}-L-VALINEBENZYL ESTER), (S)-N-Valeryl-N-([2′-(1H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl)valine benzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1708795
Famille d'API
valsartan
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C31H35N5O3/c1-4-5-15-28(37)36(29(22(2)3)31(38)39-21-24-11-7-6-8-12-24)20-23-16-18-25(19-17-23)26-13-9-10-14-27(26)30-32-34-35-33-30/h6-14,16-19,22,29H,4-5,15,20-21H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t29-/m0/s1
Clé InChI
VXKKFWDUSKMRNO-LJAQVGFWSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable