91835
Silica gel on TLC Alu foils
with fluorescent indicator 254 nm, silica gel 60 matrix, L × W 5 cm × 10 cm
Synonyme(s) :
TLC Silica Gel on Aluminum Sheets
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualité
with fluorescent indicator 254 nm
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 50 sheets
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
5 cm × 10 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Taille des particules
8.0-12.0 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable