Key Documents
225118
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methylaniline
99%
Synonyme(s) :
6-Chloro-m-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
99%
Forme
powder or solid
Point d'ébullition
228-230 °C (lit.)
Pf
29-30 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
HPSCXFOQUFPEPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup