28-6010
Acide sulfurique solution
0.01 M
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.01 M
1/50 N
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable