03-3734
5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Synonyme(s) :
5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
About This Item
Produits recommandés
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Application
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable