XX1014744
Fiole Millipore à bras latéral pour filtration sous vide
4L, Threaded side-arm
Synonyme(s) :
Borosilicate glass flask
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Contenance du flacon/de la fiole
4 L
Raccords
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fiole Millipore avec prise de vide latérale
Fiole de 4 l avec prise de vide latérale filetée
Ces fioles avec prise de vide latérale sont conçues pour être utilisées dans les procédures de filtration sous vide avec des supports filtres Millipore classiques en Pyrex.
Cet article est un accessoire pour plusieurs kits.
Caractéristiques et avantages :
• La tubulure latérale se connecte à la source de vide avec un tuyau de D.I. 3/8''.
• Les fioles de 1 l et de 4 l acceptent les bouchons perforés n° 8.
• Les fioles de 125 ml acceptent les bouchons n° 5.
Applications :
Filtration sous vide à l'aide de supports filtres classiques
Fiole de 4 l avec prise de vide latérale filetée
Ces fioles avec prise de vide latérale sont conçues pour être utilisées dans les procédures de filtration sous vide avec des supports filtres Millipore classiques en Pyrex.
Cet article est un accessoire pour plusieurs kits.
Caractéristiques et avantages :
• La tubulure latérale se connecte à la source de vide avec un tuyau de D.I. 3/8''.
• Les fioles de 1 l et de 4 l acceptent les bouchons perforés n° 8.
• Les fioles de 125 ml acceptent les bouchons n° 5.
Applications :
Filtration sous vide à l'aide de supports filtres classiques
Application
Fiole de 4 l avec prise de vide latérale filetée