Key Documents
SYMBTBG01
Millipore
Tuyau d'écoulement en silicone 
Accessory for Steritest® Symbio pumps, 1.5 meters
Synonyme(s) :
Tuyau
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicone
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Compact Pump
for use with Steritest® Equinox Isofit Pump
for use with Steritest® Equinox Pump
for use with Steritest® Integral Pump
standard for VHP
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le tuyau d'écoulement en silicone est un accessoire des pompes STERITEST® Symbio. L'une de ses extrémités est raccordée au tiroir d'écoulement de la pompe, et l'autre est directement placée dans le récipient à déchets ou l'évacuation de la table de l'isolateur (selon la version de la pompe). Il est possible de l'autoclaver (à 121 °C pendant 30 minutes ou 134 °C pendant 10 minutes).
Application
Le tuyau d'écoulement en silicone est un accessoire des pompes STERITEST® Symbio qui sert à évacuer les liquides.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany