Key Documents
MSVMHTS04
Millipore
Jeu de joints de rechange
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
Gamme de produits
MultiScreen®
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
ReNcell
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les supports de filtration sous vide MultiScreenHTS ont été développés pour toutes les applications de filtration sous vide utilisant des plaques de filtration MultiScreenHTS et MultiScreen. Les composants des supports résistent aux solvants et peuvent être utilisés avec des protocoles automatisés ou manuels.
Nouveau support de filtration sous vide MultiScreenHTS avec technologie DirectStack
Le nouveau support de filtration sous vide MultiScreenHTS offre de meilleures performances avec les plaques de filtration à 96 et 384 puits MultiScreenHTS et avec la famille de plaques de filtration Solvinert. Il peut facilement être configuré aussi bien pour la collecte des analytes que pour l'élimination des solutions filtrées ("flow to waste"). Pour les applications nécessitant le recueil du filtrat en vue d'une analyse, les plaques et le support de filtration sous vide MultiScreenHTS sont bien plus fiables que les systèmes actuels. En cas d'utilisation avec les plaques de filtration MultiScreenHTS et des plaques de collecte conformes aux normes ANSI/SBS, la conception unique des plaques et du support de filtration permet de supprimer l'espace entre les systèmes dirigeant l'écoulement et les puits récepteurs et offre une option de traitement du type "plaque sur plaque"("plate-on-plate") pour les essais au cours desquels le filtrat doit être récupéré. L'empilement direct permet aussi d'activer très facilement le vide. Il est possible de réaliser des cycles complets d'essais de filtration stérilisante sans aucune intervention manuelle.
Le support de filtration sous vide MultiScreenHTS offre :
- La technologie DirectStack pour une collecte du filtrat exempte de contamination
- Des configurations pour plaques de collecte standard ou à puits profonds
- L'encombrement conforme aux normes ANSI/SBS garantit une intégration aisée aux plateformes robotiques
Également disponibles : Support de filtration sous vide MultiScreen pour plaques de filtration classiques.
Compatibilité chimique
- La liste des compatibilités, qui figure dans les Instructions générales des plaques MultiScreen, couvre les produits chimiques qui sont compatibles avec les supports de filtration sous vide MultiScreenHTS et MultiScreen, ainsi que les plaques de filtration MultiScreen Solvinert.
Applications
- Filtration sous vide de plaques de filtration multipuits, manipulation automatisée des liquides.
Composants
Inclut un joint de cadre pour plaque et un joint de base.
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany