MAB3101
Anti-Connexin 45 Antibody, near CT, cytoplasmic, clone 5B9.2
clone 5B9.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Cx45
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B9.2, monoclonal
Espèces réactives
rat, rabbit, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJC1(10052)
rat ... Gjc1(266706)
Catégories apparentées
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES:
Due to sequence homologies, this antibody is also expected to react with canine (100% homology) and mouse (92% homology) Connexin 45. Also confirmed to work on rat C6 cells. Others not tested.
Immunogène
Application
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable