Key Documents
FHLP14250
Millipore
Filtre membranaire Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, 0,45 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
109 μm , (typical)
Extractibles par gravimétrie
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Point de bulle
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : FHLP
Notre membrane Fluoropore® est un membrane hydrophobe en polymère de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et liée à un support en polyéthylène haute densité afin de faciliter la manipulation du filtre dans les applications courantes. Les membranes Fluoropore sont compatibles avec un large éventail de substances chimiques et offrent des débits élevés et des caractéristiques uniformes. (Veuillez noter que les références contenant la mention "FHUP" sont des produits non laminés ou sans support.)
Notre membrane Omnipore est une membrane hydrophile en PTFE qui est compatible avec pratiquement tous les solvants, tous les acides et toutes les solutions alcalines.
Caractéristiques et avantages :
- Produit biologiquement et chimiquement inerte
- Porosité élevée pour un débit rapide
- Produit disponible en PTFE hydrophobe et hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
Membrane Fluoropore : Clarification des acides, bases et solvants ; surveillance de l'air ; filtration et aération des gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : Filtration de solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et alcalines
Type de filtre : Filtre écran
Application
  • Clarification des acides, bases et solvants
  • Évent ou filtration des gaz
  • Spectroscopie UV
  • Surveillance des particules
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1