CGW973S03
Cartouche Polysep™ II 2,0/1,2 µm de dimension de pores nominale
pore size 2.0/1.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonyme(s) :
Polysep II Cartridge Filter 30 in. 2.0/1.2 μm Code 7
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Polysep™
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polysep™
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
7.1 cm (2.8 in.)
Surface de filtration
1.38 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤420 mg/cartridge
Matrice
Polysep™ II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : se reporter à la première page du guide sur l'inspection visuelle ainsi qu'à l'introduction du dossier technique sur les esters de cellulose
- Stockage : se reporter au dossier technique sur les esters de cellulose
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Notes préparatoires
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 121 °C pendant 30 min.
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C.
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2