CBL208
Anti-Cytokeratin 20 Antibody, clone IT-Ks20.8
clone IT-Ks20.8, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IT-Ks20.8, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... KRT20(54474)
mouse ... Krt20(66809)
rat ... Krt20(286912)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: 1:10 dilution of stock on frozen tissues, with one hour incubation at room temp or overnight at 2°-8°C. For paraffin sections, 1:100 dilution of antibody with protease pretreatment and/or heat induced epitope retrieval recommended.
Cytological material
Studies of cultured cell lines HT-29, LoVo, DLD-1, SW1116, CaCo-2 & RT-4.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive cell lines include HT-29, LoVo, DLD-1, SW 1116, CaCo-2 and RT-4.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3