Documents
BX0212
Supelco
Benzene
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Benzene, Benzine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
200-753-7
Pression de vapeur
101 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.03% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤2 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Point d'ébullition
80.1 °C/1013 hPa
Pf
5.5 °C
Température de transition
flash point -11 °C
Solubilité
1.88 g/L
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤280 nm
Absorption UV
λ: 280 nm Amax: ≤1.00
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 280 nm1.00AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 330 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Cut-off280nm maxWater (H2O)0.03% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C