AB2204
Anti-BMAL1 Antibody
serum, from guinea pig
Synonyme(s) :
ARNT-like protein 1, brain and muscle, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP3, Brain and muscle ARNT-like 1, member of PAS protein 3, aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like, bHLH-PAS protein JAP3, basic-helix-loop-helix-PAS orphan MOP3 2, m
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Circadian Rhythm & Sleep
Qualité
Lot Specific Tested Application 1: Western Blot
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
C2C12 Tissue lysate
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1