Key Documents
8.44004
Sigma-Aldrich
Dimethyladipate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethyladipate, Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
211-020-6
Pression de vapeur
0.06 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
360 °C
Puissance
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.81-8.1 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
Point d'ébullition
215-225 °C/1013 hPa
Pf
8-11 °C
Température de transition
flash point 107 °C
Solubilité
<1 g/L
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Dimethyladipate for synthesis. CAS 627-93-0, chemical formula CH₃OOC(CH₂)₄COOCH₃.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup