5.06304
TrkB Antagonist, ANA-12
Synonyme(s) :
TrkB Antagonist, ANA-12, N-(2-((2-oxoazepan-3-yl)carbamoyl)phenyl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
10 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H21N3O3S/c26-20(25-17-10-5-6-12-23-21(17)27)15-8-2-3-9-16(15)24-22(28)19-13-14-7-1-4-11-18(14)29-19/h1-4,7-9,11,13,17H,5-6,10,12H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
Clé InChI
TUSCYCAIGRVBMD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TrkB
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable