236015
COX-2 Inhibitor V, FK3311
The COX-2 Inhibitor V, FK3311, also referenced under CAS 116686-15-8, controls the biological activity of COX-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
COX-2 Inhibitor V, FK3311, 4ʹ-Acetyl-2ʹ-(2,4-Difluorophenoxy)methanesulfonanilide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 15 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H13F2NO4S/c1-9(19)10-3-5-13(18-23(2,20)21)15(7-10)22-14-6-4-11(16)8-12(14)17/h3-8,18H,1-2H3
Clé InChI
DIIYLGZNZGPXRR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sunose, Y., et al. 2001. Transplant Proc.33, 862.
Grossman, C.J., et al. 1995. Inflamm. Res.44, 253.
Nakamura, K., et al. 1993. Chem. Pharm. Bull.41, 2050.
Tsuji, K., et al. 1992. Chem. Pharm. Bull.40, 2399.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable