Key Documents
1.93627
Supelco
Potassium fluoride
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
FK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable