1.50318
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
TM=["LiChrosorb"] C8 HPLC column
About This Item
Produits recommandés
product name
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) Hibar® 250-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.5 - 3.0