Key Documents
1.10832
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.063-0.200 mm)
Synonyme(s) :
Silice, Dioxyde de silicium
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑800 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
pH (suspension à 10 %) : 6,5 - 7,5
Fe (Fer) : ≤ 0,02 %
Perte au séchage (150 °C) : ≤ 7,0 %
Taille des particules : 90 % entre 0,063 et 0,200 mm
Informations légales
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable